Learn More
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine-O-sulfonic Acid |
| CAS | 2950-43-8 |
| Fórmula molecular | H3NO4S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Amidoperoxymonosulfuric Acid (HOS(O)2ONH2), Amidosulfonic Peracid, Aminomonopersulfuric Acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic Acid Betaine, HAOS, O-Sulfohydroxylamine, Hydroxylaminesulfonic Acid, Permonosulfamic Acid, Sulfoperamidic Acid, Sulfuric Acid Monoazanyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4) |
| SMILES | NOS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | aminosulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 113.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.9783 |