Learn More
Ácido hidroxilamina-o-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404264 25 g 25 g
11414264 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12560.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hidroxilamina-O-sulfónico se utiliza en la síntesis de quinolonas para el sitio de las benzodiacepinas de los receptores GABAA. También se utiliza como catalizador de polimerización y reactivo de aminación. Participa en la preparación de diazeno reaccionando con un álcali. También se utiliza en la inhibición de dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) así como en la formación de PCB (bifenilo policlorado) en la cocombustión.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad e higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y corroe el metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2950-43-8
Fórmula molecular H3NO4S
Peso molecular (g/mol) 113.09
Número MDL MFCD00011604
Clave InChI DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
Nombre IUPAC aminosulfato de hidrógeno
SMILES NOS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Beilstein 956566
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 0.97
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine-O-sulfonic acid