Learn More
Ácido hidroxilamina-o-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428662 25 g Frasco de vidrio 25 g
10692322 100 g Frasco de vidrio 100 g
10646594 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325940250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2950-43-8
Fórmula molecular H3NO4S
Peso molecular (g/mol) 113.09
Número MDL MFCD00011604
Clave InChI DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
Nombre IUPAC aminosulfato de hidrógeno
SMILES NOS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Nombre de nota 0.97
Punto de fusión 210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NOSO3H
Cantidad 25 g
Fieser 01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.