Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, TRC
Código de producto. 18002130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18002130 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 18002130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9437055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular ClH4NO
Sinónimo Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
SMILES Cl.NO
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 69.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.9981