Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Cantidad | 3 kg |
| Fórmula lineal | NH2OH · HCl |
| Número UN | 2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.49g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | ReagentPlus |
| Densidad | 1.67g/mL at 25°C |