Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15695820 1 kg 1 Kg
15685820 100 g 100 g
15605830 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15695820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 554601KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NH2OH · HCl
Número UN UN2923
Beilstein 3539763
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Densidad 1.67g/mL at 25°C