Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina MP Biomedicals
Código de producto. 11364469 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11364469 100 g
1 options
Código de producto. 11364469 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210199780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Cantidad 100 g
Densidad 1,67 g/mL a 17 °C
Fórmula molecular ClH4NO
Número MDL MFCD00051089
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nombre IUPAC clorhidrato de hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.5