Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, BAKER ANALYZED™, reactivo ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 13245413 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13245413 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 13245413 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 219601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Adecuado para la determinación de mercurio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular ClH4NO
Número MDL MFCD00051089
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.67kg