Learn More
Hidroxilamina clorhidrato, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31749375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31749375 500 g Botella blanca de poliuretano de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 31749375 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCH0400500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales o polvo
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Fórmula molecular ClH4NO
Número MDL MFCD00051089
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nombre IUPAC hydroxylamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Porcentaje de pureza ≥ 96%
Grado ACS