Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, reactivo ACS, > 96 %%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367878 500 g 500 g
11357878 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036416.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor de la monoamino oxidasa; inhibe la agregación plaquetaria
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
Punto de fusión 152°C
Nombre de nota For analysis ACS Reagent
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White solid
Intervalo de porcentaje de ensayo >96%
Densidad 1.67g/cm3 at 20°C
Número UN 2923
Beilstein 3539763
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Grado ACS