Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
5000 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468356 1000 g 1000 g
11458880 100 g 100 g
11478356 250 g 250 g
11468880 500 g 500 g
11488356 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11468356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15398.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador de color y aditivo de emulsión en películas en color.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador del color y aditivo de emulsión en películas de color.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol y glicerol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, pentacloruro de fósforo, calcio y sulfato de cobre(II) anhidro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 152°C (dec.)
pH 3.6
Cantidad 1000 g
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.67
Fórmula lineal NH2OH·HCl
Número UN UN2923
Beilstein 3539763
Índice Merck 14,4828
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine hydrochloride