Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, ≥99% (RT), for AAS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675820 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15675820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 5545950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
CAS 5470-11-1
Cantidad 50 g
Fórmula molecular ClH4NO
Fórmula lineal NH2OH · HCl
Número MDL MFCD00051089
Número UN UN2923
Beilstein 3539763
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
Nombre IUPAC hydroxylamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Densidad 1.67g/mL at 25°C