Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736686 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442441 100 g Frasco de plástico 100 GR
10551121 250 g Frasco de plástico 250 GR
10164490 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10593484 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10442441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Índice Merck 15, 4867
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.