Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10184420 500 g 500 GR
10124380 100 g 100 GR
10245840 1 kg 1 Kg
15204664 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10184420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170365000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Clorhidrato de hidroxilamina, 97 %, ACROS Organics, Cantidad:1kg, CAS:5470-11-1, blanco, punto de fusión:de 155 a 158 °C, Fórmula molecular:H3NO.HCl, Peso molecular:69,49, Envasado:Frasco de plástico, Porcentaje de pureza:97%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 155°C to 158°C
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Índice Merck 15,4867
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride