Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, 96% mín., MP Biomedicals
Código de producto. 11384469 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11384469 1 kg
11374469 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384469 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210199791
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se descompone lentamente cuando está húmedo.
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC clorhidrato de hidroxilamina
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.5