Learn More
Hidroxilamina Clorhidrato-15N, TRC
Código de producto. 30403679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403679 500 mg 500 miligramos
30394282 250 mg -
30396092 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943707500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40711-48-6
Fórmula molecular Cl H . H3 15N O
Peso molecular (g/mol) 70.48
Sinónimo Hydroxylamine-15N, hydrochloride (9CI), 15N-Hydroxylamine hydrochloride, [15N]Hydroxylamine hydrochloride, Hydroxylamine-15N hydrochloride
SMILES Cl.[15NH2]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride-15N
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9952