Learn More
Hidroxilamina-d3 Clorhidrato-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine-d3 Hydrochloride-d |
| CAS | 15588-23-5 |
| Fórmula molecular | Cl D . D3 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydrochloric acid-d, compd. with hydroxylamine-d3 (1:1) (9CI), Hydroxyl-d-amine-d2, hydrochloride-d (6CI), Hydroxylamine-d3, hydrochloride-d (7CI, 9CI), Hydroxylamine-d3 DCl, Trideuteriohydroxylamine deuterochloride, Hydroxylamine hydrochloride D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD |
| SMILES | [2H]Cl.[2H]ON([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 73.516 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.023 |