Learn More
Hydroxyhexamide, MedChemExpress
Código de producto. 16448668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448668 10 mg 10 miligramos
16441098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1103
MedChemExpress Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyhexamide
CAS 3168-01-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-Hydroxyhexamid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (919.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(O)C)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 326.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.41
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation