Learn More
Sulfato de hidroxiguanidina, TRC
Código de producto. 30407237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407237 50 mg
30392321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94275050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6345-29-5
Fórmula molecular 2 C H5 N3 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 248.22
Nombre IUPAC 1-hidroxiguanidina; Ácido sulfúrico
SMILES NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyguanidine Sulfate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0539