Learn More
Sulfato de hidroxiguanidina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyguanidine sulfate |
| CAS | 6345-29-5 |
| Punto de fusión | 132°C to 134°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | CH5N3O·0.5H2SO4 |
| Número MDL | MFCD00042033 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.11 |
| Forma física | Crystals |