Learn More
Hydroxyfasudil, MedChemExpress
Código de producto. 16475908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475908 10 mg 10 miligramos
16462057 50 mg 50 miligramos
16448547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13911
MedChemExpress Hydroxyfasudil is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.
Hydroxyfasudil is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyfasudil
CAS 105628-72-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo HA-1100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (100.86 mM)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(N3CCNCCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 307.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.37
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus