Learn More
Hydroxyfasudil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485908 10 mg 10 miligramos
16472057 50 mg 50 miligramos
16458547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13911A
MedChemExpress Hydroxyfasudil hydrochloride is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.
Hydroxyfasudil hydrochloride is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyfasudil hydrochloride
CAS 155558-32-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18ClN3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo HA-1100 hydrochloride HA 1100 hydrochloride HA1100 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (87.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(N3CCNCCC3)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 343.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.83
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus