Learn More
α-Hidroxietizolam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Hydroxyetizolam |
| CAS | 64546-10-7 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl N4 O S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | , (2-Chlorophenyl)-α,9-dimethyl-6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]diazepine-2-methanol, 4-(2-Chlorophenyl)-α,9-dimethyl-6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-2-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-12-16(11-5-3-4-6-13(11)18)19-8-15-21-20-10(2)22(15)17(12)24-14/h3-7,9,23H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(O)c1cc2C(=NCc3nnc(C)n3c2s1)c4ccccc4Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[7-(2-clorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaen-4-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 358.845 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.066 |