Learn More
Hidroxietiltiopropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyethylthio Propanol |
| CAS | 6713-03-7 |
| Fórmula molecular | C5H12O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[(2-Hydroxyethyl)thio]-2-propanol, 1-[(2-Hydroxyethyl)sulfanyl]propan-2-ol, SHP 100, SHP 100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2S/c1-5(7)4-8-3-2-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CSCCO |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxietilsulfanil)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0558 |