Learn More
Salicilato de hidroxietilo, Mikromol™
Código de producto. 17954166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17954166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17954166 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0112.000100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato de hidroxietilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Nombres de analitos o componentes Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
SMILES OCCOC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 182.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,0579 g/mol