Learn More
Hidroxietil ftalil amlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyethyl Phthalyl Amlodipine |
| CAS | 3079028-35-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30H34ClN3O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H34ClN3O8/c1-4-42-30(39)26-23(34-18(2)24(29(38)40-3)25(26)21-11-7-8-12-22(21)31)17-41-16-14-33-28(37)20-10-6-5-9-19(20)27(36)32-13-15-35/h5-12,25,34-35H,4,13-17H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,37) |
| SMILES | O=C(C1=C(COCCNC(C2=CC=CC=C2C(NCCO)=O)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C3=CC=CC=C3Cl)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-etil 5-metil 4-(2-clorofenil)-2-((2-(2-((2-hidroxietil)carbamoil)benzamido)etoxi)metil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 600.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 599.2 |
| Mostrar más |