Learn More
Hidroxidi-p-tolilborano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxydi-p-tolylborane |
| CAS | 66117-64-4 |
| Fórmula molecular | C14H15BO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | B,B-Bis(4-methylphenyl)borinic Acid, Bis(4-methylphenyl)borinic Acid, Di(p-tolyl)borinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15BO/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,16H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(B(O)C2=CC=C(C)C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.08 |