Learn More
Carboxilato de nifedipina de hidroxidehidro, TRC
Código de producto. 30406416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406416 2.5 mg
30389061 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9345002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34783-31-8
Fórmula molecular C16 H14 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 346.29
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-6-methyl-4-(2-nitrophenyl)-, 5-methyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2-hydroxymethyl-5-methoxycarbonyl-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 4-(2'-Nitrophenyl)-2-hydroxymethyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-5-metaxicarbonil-6-metil-4-(2-nitrofenil)piridina-3-carboxílico
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(CO)c(C(=O)O)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxydehydro Nifedipine Carboxylate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O7/c1-8-12(16(22)25-2)13(14(15(20)21)10(7-19)17-8)9-5-3-4-6-11(9)18(23)24/h3-6,19H,7H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0801