Learn More
Ácido hidroxicítrico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxycitric Acid |
| CAS | 6205-14-7 |
| Fórmula molecular | C6H8O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-C-Carboxy-2-deoxypentaric Acid, 1,2-Dihydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic Acid, Regulator |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O8/c7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11/h3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(C(O)C(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 6205-14-7 |
| Peso molecular (g/mol) | 208.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.02 |