Learn More
Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30011666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011666 50 mg 50 miligramos
30005722 100 mg 100 miligramos
30005261 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41975050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-42-3
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 335.87
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]ethylamino]- (6CI,8CI), 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]ethanol, (±)-Hydroxychloroquine, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-β-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline, 7-Chloro-4-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinoline, 7-Chloro-4-[5-(N-ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-pentyl]aminoquinoline, Hydroxychloroquine, Oxichloroquine, Oxychlorochin, Oxychloroquine, Racemic Hydroxychloroquine, WIN 1258, Win 1258-2
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1764
Porcentaje de pureza >95%