Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina, Mikromol™
Código de producto. 18021040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18021040 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18021040 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0764.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de hidroxicloroquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine sulfate
CAS 747-36-4
Nombres de analitos o componentes Hydroxychloroquine sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (8CI), 7-Chloro-4-[4-N-ethyl-N-beta-hydroxyethylamino-1-methylbutylamino]quinoline sulfate, 7-Chloro-4-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]-quinoline sulfate, Ercoquin, Hydroxychloroquine sulfate, NSC 4375, Plaquenil, Plaquenil sulfate, Quensyl
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
SMILES CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 433.95
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1438 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.