Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina, Mikromol™
Descrizione
Sulfato de hidroxicloroquina
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Hydroxychloroquine sulfate |
| CAS | 747-36-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxychloroquine sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H26 Cl N3 O . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (8CI), 7-Chloro-4-[4-N-ethyl-N-beta-hydroxyethylamino-1-methylbutylamino]quinoline sulfate, 7-Chloro-4-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]-quinoline sulfate, Ercoquin, Hydroxychloroquine sulfate, NSC 4375, Plaquenil, Plaquenil sulfate, Quensyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol; ácido sulfúrico |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?