Learn More
Hydroxychloroquine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16464587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16464587 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1370
MedChemExpress Hydroxychloroquine sulfate (HCQ sulfate) is a synthetic antimalarial agent which can also inhibit Toll-like receptor 7/9 (TLR7/9) signaling. Hydroxychloroquine sulfate is efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro.
Hydroxychloroquine sulfate (HCQ sulfate) is a synthetic antimalarial agent which can also inhibit Toll-like receptor 7/9 (TLR7/9) signaling. Hydroxychloroquine sulfate is efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine sulfate
Forma física Solid
CAS 747-36-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo HCQ sulfate
Información de solubilidad H2O : 110 mg/mL (253.49 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMF : 1.4 mg/mL (3.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)C.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 433.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.95
Porcentaje de pureza 98.68%