Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina EP Impureza C (como diclorhidrato), Mikromol™
Código de producto. 30458678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458678 4 x 25 mg 100 miligramos
18031340 100 mg 100 miligramos
18013740 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458678 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0764.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de hidroxicloroquina EP Impureza C (como diclorhidrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Nombres de analitos o componentes Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentilamino]etanol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 380.74
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0985 g/mol