Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina EP Impureza C (como diclorhidrato), Mikromol™
Descripción
Sulfato de hidroxicloroquina EP, impureza C (como diclorhidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride |
| CAS | 2732277-18-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentilamino]etanol;diclorhidrato |
| Mostrar más |