Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina, 98 %
Código de producto. 10646271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646271 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209543 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263010250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El sulfato de hidroxicloroquina, n.º de CAS 747-36-4, es un compuesto químico con actividades antiparasitarias, antivirales y antirreumáticas. | CAS: 747-36-4 | C 18 H 26 ClN 3 O· H 2 OE 4 | 433,96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El sulfato de hidroxicloroquina muestra la actividad antipalúdica contra los parásitos de la malaria, principalmente en la fase intra-eritrocitaria de su ciclo de vida.Actúa inhibiendo la heme polimerasa dentro de la vacuola alimentaria de los parásitos
  • Muestra una actividad inhibitoria en la autofagia que evita la fusión del lisosoma con el autofagosoma
  • Algunos estudios demostraron que el sulfato de hidroxicloroquina, debido a su actividad antiviral, puede restringir la infección por VIH in vitro
Aplicaciones
  • El sulfato de hidroxicloroquina muestra actividades antivirales y antirreumáticas
  • Se han realizado experimentos in vitro e in vivo para investigar el papel del sulfato de hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad de SRAS-CoV-2
  • El sulfato de hidroxicloroquina se puede utilizar en ensayos de inmunofluorescencia para evaluar los mecanismos antivirales en la infección por el virus del dengue 2.En esta enfermedad, este compuesto puede activar la respuesta inmunitaria innata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 747-36-4
Fórmula molecular C18H26ClN3O·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 433.96
Número MDL MFCD00078203
Clave InChI JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
PubChem CID 12947
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol; ácido sulfúrico
SMILES CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine sulfate
Punto de fusión 240.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C, 2 hrs.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 4857
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether,acetone and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxychloroquine sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxychloroquine sulphate
RU– Solo para uso en investigación