Learn More
Hidroxicloroquina N-óxido, TRC
Código de producto. 30136212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136212 50 mg 50 miligramos
30011682 10 mg 10 miligramos
30005822 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH90531050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449223-88-4
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 351.87
Sinónimo Hydroxychloroquine Impurity B
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]-N-etil-N-(2-hidroxietil)pentano-1-óxido de amina
SMILES CC[N+]([O-])(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O2/c1-3-22(24,11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1714
Porcentaje de pureza >95%