Learn More
Hidroxicloroquina dietanol, TRC
Código de producto. 30401520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401520 5 mg
30399172 50 mg
30398305 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9169205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103396-22-1
Fórmula molecular C19H28ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 365.9
Sinónimo 2,2'-((4-((7-Chloro-3-methylquinolin-4-yl)amino)pentyl)azanediyl)diethanol
SMILES CC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C)CCCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methyl Hydroxychloroquine Diethanol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28ClN3O2/c1-14-13-21-18-12-16(20)5-6-17(18)19(14)22-15(2)4-3-7-23(8-10-24)9-11-25/h5-6,12-13,15,24-25H,3-4,7-11H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.187