Learn More
Hydroxychloroquine Acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxychloroquine Acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24ClN3O3/c1-2-22(10-11-23)9-3-4-16(18(24)25)21-15-7-8-20-17-12-13(19)5-6-14(15)17/h5-8,12,16,23H,2-4,9-11H2,1H3,(H,20,21)(H,24,25) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1506 |