Learn More
Hidroxicloroquina 3-Carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25ClN4O/c1-3-24(9-10-25)8-4-5-14(2)23-19-15(12-21)13-22-18-11-16(20)6-7-17(18)19/h6-7,11,13-14,25H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1717 |