Learn More
Hidroxicloroquina 3-Carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30179992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179992 50 mg 50 miligramos
30180301 10 mg 10 miligramos
30180243 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH78393550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2054858-84-1
Fórmula molecular C19H25ClN4O
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 3-Cyano-Hydroxychloroquine, 7-Chloro-4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutyl]amino]-3-quinolinecarbonitrile
Nombre IUPAC 7-cloro-4-[5-[etil(2-hidroxietil)amino]pentan-2-ilamino]quinolina-3-carbonitrilo
SMILES CCN(CCO)CCCC(C)Nc1c(cnc2cc(Cl)ccc12)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25ClN4O/c1-3-24(9-10-25)8-4-5-14(2)23-19-15(12-21)13-22-18-11-16(20)6-7-17(18)19/h6-7,11,13-14,25H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1717