Learn More
Hidroxiclorodenafil (5-[5-(2-Cloro-1-hidroxietil)-2-etoxifenil]-1,6-dihidro-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona), Mikromol™
Código de producto. 30049518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049518 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049518 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.370025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidroxiclorodenafil (5-[5-(2-Cloro-1-hidroxietil)-2-etoxifenil]-1,6-dihidro-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Nombres de analitos o componentes Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H23 Cl N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
Nombre IUPAC 5-[5-(2-cloro-1-hidroxietil)-2-etoxifenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 390.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390,1459 g/mol