Learn More
Hidroxiclorodenafil (5-[5-(2-cloro-1-hidroxietil)-2-etoxifenil]-1,6-dihidro-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona), LoGiCal
Código de producto. 30458373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458373 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458373 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0254.37
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Nombres de analitos o componentes Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H23 Cl N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
Nombre IUPAC 5-[5-(2-cloro-1-hidroxietil)-2-etoxifenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 390.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390,1459 g/mol