Learn More
Hidroxicarbamida, Mikromol™
Descripción
Hidroxicarbamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxycarbamide |
| CAS | 127-07-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxycarbamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C H4 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4) |
| SMILES | NC(=O)NO |
| Nombre IUPAC | hidroxiurea |
| Mostrar más |