Learn More
Hidroxibutenolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxybutenolide |
| CAS | 931-23-7 |
| Fórmula molecular | C5H6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone, 2,5-Dihydro-5-hydroxy-3-methyl-2-oxofuran, 4-Hydroxy-2-methylbut-2-en-4-olide, 5-Hydroxy-3-methyl-2-butenolide, 4,4-Dihydroxy-2-methyl gamma-Lactone Crotonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4,6H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-metil-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0317 |