Learn More
Hidroxibupropión, Lipomed
Código de producto. 30464092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464092 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464092 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMHBP1895FB10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Hidroxibupropión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Hydroxybupropion
CAS 92264-81-8
Nombres de analitos o componentes (±)-Hydroxybupropion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(NC(C)(C)CO)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)-2-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)amino]propan-1-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.103 g/mol