Learn More
Hidroxibupropión (como (RS,RS)-hemicetal cíclico), Mikromol™
Código de producto. 17950976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17950976 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17950976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0745.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidroxibupropión (como (RS,RS)-hemicetal cíclico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
CAS 233600-52-7
Nombres de analitos o componentes Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/t9-,13+/m0/s1
SMILES C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-(3-clorofenil)-3,5,5-trimetilmorfolin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026 g/mol