Learn More
Hidroxibupropión (como (RS,RS)-hemicetal cíclico), LoGiCal
Código de producto. 30457648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457648 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457648 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0745.14
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
CAS 233600-52-7
Nombres de analitos o componentes Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/t9-,13+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-(3-clorofenil)-3,5,5-trimetilmorfolin-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026 g/mol