Learn More
Hidroxiatenolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyatenolol |
| CAS | 68373-10-4 |
| Fórmula molecular | C14H22N2O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-Hydroxy-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-benzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O4/c1-9(2)16-7-11(17)8-20-12-5-3-10(4-6-12)13(18)14(15)19/h3-6,9,11,13,16-18H,7-8H2,1-2H3,(H2,15,19) |
| SMILES | O=C(NC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 282.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.158 |