Learn More
Hidroxiapatita, TRC
Código de producto. 30137952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137952 100 g 100 g
30134339 25 g 25 g
30011976 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH801900100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12167-74-7
Fórmula molecular 5 Ca . 3 O4 P . H O
Peso molecular (g/mol) 502.31
Sinónimo Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3), Calcium phosphate (Ca10(OH)2(PO4)6) (6CI), Calcium hydroxide phosphate (Ca10(OH)2(PO4)6), Calcium hydroxyphosphate (Ca10(OH)2(PO4)6), Calcium hydroxyphosphate (Ca5(PO4)3OH), Calcium phosphate (Ca5OH(PO4)3), Calcium phosphate hydroxide (Ca10(PO4)6(OH)2), Calcium phosphate hydroxide (Ca5(PO4)3(OH)), Calcium tribasic phosphate, Decacalcium hexaphosphate dihydroxide, Hydroxyapatite (synthetic), Pentacalcium hydroxide triphosphate, Pentacalcium hydroxylphosphate, Tribasic Calcium Phosphate
Nombre IUPAC pentacalcio;hidróxido;trifosfato
SMILES [OH-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyapatite (synthetic)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.676