Learn More
Hidroxialbendazol, TRC
Código de producto. 30136533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136533 50 mg 50 miligramos
30134074 25 mg 25 miligramos
30011872 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79720550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107966-05-2
Fórmula molecular C12H15N3O3S
Peso molecular (g/mol) 281.33
Sinónimo [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
Nombre IUPAC metilcarbamato N-[5-(3-hidroxipropilsulfanil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyalbendazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0834